2-Metil-5-metoxiindol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
B21348.03
B21348.06
B21348.03EA
44.7
EUR
B21348.03
B21348.06
2-Metil-5-metoxiindol ≥99%
2-Metil-5-metoxiindol
Purity: 99+%
CAS No.: 1076-74-0
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 85-88°
MDL No.: MFCD00005620
Formula:
C₁₀H₁₁NO MW: 161,2 g/mol Pto. Ebullición: 145 °C (1,5 mmHg) Pto. de fusión: 85…88 °C |
Número MDL:
MFCD00005620 Núm. CAS: 1076-74-0 EINECS: 214-066-5 |