4-Bromo-α-α-α-2,3,5,6-heptafluorotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
B21350.03
B21350.06
B21350.03EA
32.5
EUR
B21350.03
B21350.06
4-Bromo-α-α-α-2,3,5,6-heptafluorotolueno ≥99%
4-Bromo-α-α-α-2,3,5,6-heptafluorotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 17823-46-0
Molecular Formula: C7BrF7
Formula Weight: 296.98
Boiling Point: 152-153°
MDL No.: MFCD00075240
Formula:
C₇BrF₇ Pto. Ebullición: 152…153 °C Densidad: 1,929 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075240 Núm. CAS: 17823-46-0 |