Anhídrido 4-fluoroftalico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21352.03
B21352.06
B21352.14
B21352.03EA
37.4
EUR
B21352.03
B21352.06
B21352.14
Anhídrido 4-fluoroftalico ≥98%
Anhídrido 4-fluoroftalico
Purity: 98%
CAS No.: 319-03-9
Molecular Formula: C8H3FO3
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 74-79°
Boiling Point: 147-149°/20mm
MDL No.: MFCD00191363
Formula:
C₈H₃FO₃ Pto. Ebullición: 147…149 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 74…79 °C Densidad: 1,500 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191363 Núm. CAS: 319-03-9 |