2,5-Dicloro-p-fenilendiamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Diclorobenceno-1,4-diamina, 2,5-Dicloro-1,4-fenilendiamina
B21494.14
B21494.06
B21494.14EA
139
EUR
B21494.14
B21494.06
2,5-Dicloro-p-fenilendiamina 99%
2,5-Dicloro-p-fenilendiamina
Purity: 99%
CAS No.: 20103-09-7
Molecular Formula: C6H6Cl2N2
Formula Weight: 177.03
Melting Point: 164-168°
MDL No.: MFCD00007902
Formula:
C₆H₆Cl₂N₂ Pto. de fusión: 164…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007902 Núm. CAS: 20103-09-7 EINECS: 243-512-1 |