Tiofen-2-etanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21562.06
B21562.14
B21562.22
B21562.06EA
43.4
EUR
B21562.06
B21562.14
B21562.22
Tiofen-2-etanol ≥98%
Tiofen-2-etanol
Purity: 98%
CAS No.: 5402-55-1
Molecular Formula: C6H8OS
Formula Weight: 128.19
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 107-108°/12mm
Beilstein Reference: 106985
MDL No.: MFCD00005462
Formula:
C₆H₈OS Pto. Ebullición: 107…108 °C (12 mmHg) Densidad: 1,150 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005462 Núm. CAS: 5402-55-1 EINECS: 226-452-0 |