Safranina O
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B21674.09 B21674.18
B21674.09EA 30.2 EUR
B21674.09 B21674.18
Safranina O
Safranina O
CAS No.: 477-73-6 Molecular Formula: C20H19ClN4 Formula Weight: 350.85 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3924099 MDL No.: MFCD00011759
Formula: C₂₀H₁₉ClN₄
Densidad: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011759
Núm. CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8