Dimetilsulfona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Methyl sulphone, Dimethylsulphone
B21747.0B
B21747.30
B21747.0BEA
163
EUR
B21747.0B
B21747.30
Dimetilsulfona ≥99%
Dimetilsulfona
Purity: 99%
CAS No.: 67-71-0
Molecular Formula: C2H6O2S
Formula Weight: 94.13
Flash Point: 143°(289°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 1737717
Merck Reference: 14,3258
MDL No.: MFCD00007566
Formula:
C₂H₆O₂S MW: 94.13 g/mol Pto. Ebullición: 238 °C Pto. de fusión: 108…111 °C Densidad: 1.45 Pto. de inflamación: 143 °C (289 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007566 Núm. CAS: 67-71-0 EINECS: 200-665-9 Índice Merck: 13,03284 |