Dicloroacetato de sodio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21827.09
B21827.18
B21827.30
B21827.09EA
75.9
EUR
B21827.09
B21827.18
B21827.30
Dicloroacetato de sodio ≥97%
Dicloroacetato de sodio
Purity: 97%
CAS No.: 2156-56-1
Molecular Formula: Cl2CHCO2Na
Formula Weight: 150.93
Melting Point: 197-199° dec.
MDL No.: MFCD00070489
Formula:
C₂HCl₂NaO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070489 Núm. CAS: 2156-56-1 EINECS: 218-461-3 |