2-Metil-1-butanotiol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methylbutyl mercaptan, 1-Mercapto-2-methylbutane
B21949.06 B21949.14
B21949.06EA 57.9 EUR
B21949.06 B21949.14
2-Metil-1-butanotiol ≥99%
2-Metil-1-butanotiol
Purity: 99% CAS No.: 1878-18-8 Molecular Formula: C5H12S Formula Weight: 104.22 Flash Point: 19°(67°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 116-117° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00004883
Formula: C₅H₁₂S
MW: 104,22 g/mol
Pto. Ebullición: 116…117 °C
Densidad: 0,845
Pto. de inflamación: 19 °C (67 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004883
Núm. CAS: 1878-18-8
EINECS: 217-515-3
UN: 1993
ADR: 3,II