3-Fluoropirocatecol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
B22145.03
B22145.06
B22145.03EA
50.8
EUR
B22145.03
B22145.06
3-Fluoropirocatecol ≥99%
3-Fluoropirocatecol
Purity: 99%
CAS No.: 363-52-0
Molecular Formula: C6H5FO2
Formula Weight: 128.10
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 2436074
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00042582
Formula:
C₆H₅FO₂ Pto. Ebullición: 218 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 71…73 °C Densidad: 1,514 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042582 Núm. CAS: 363-52-0 ADR: 8,III |