Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
B22174.09 B22174.18
B22174.09EA 52.7 EUR
B22174.09 B22174.18
Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 15084-51-2 Molecular Formula: C10H13ClO2S Formula Weight: 232.73 Odour: Irritating Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 1104346 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007449
Formula: C₁₀H₁₃ClO₂S
Pto. Ebullición: 165 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 80…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007449
Núm. CAS: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II