4-Amino-2,6-dimetilpirimidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22175.09
B22175.88
B22175.09EA
75.8
EUR
B22175.09
B22175.88
4-Amino-2,6-dimetilpirimidina 99%
4-Amino-2,6-dimetilpirimidina
Purity: 99%
CAS No.: 461-98-3
Molecular Formula: C6H9N3
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 184-186°
Merck Reference: 14,5326
MDL No.: MFCD00006106
Formula:
C₆H₉N₃ Pto. Ebullición: 250…254 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 184…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006106 Núm. CAS: 461-98-3 EINECS: 207-320-1 Índice Merck: 14,5326 |