1-Bromo-3-cloro-4-iodobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
B22185.03
B22185.06
B22185.14
B22185.03EA
54.6
EUR
B22185.03
B22185.06
B22185.14
1-Bromo-3-cloro-4-iodobenceno ≥97%
1-Bromo-3-cloro-4-iodobenceno
Purity: 97%
CAS No.: 31928-47-9
Molecular Formula: C6H3BrClI
Formula Weight: 317.36
Refractive Index: 1.6722
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 103-105°/1mm
Beilstein Reference: 2435075
MDL No.: MFCD00079709
Formula:
C₆H₃BrClI MW: 317,35 g/mol Pto. Ebullición: 103…105 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 33…35 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079709 Núm. CAS: 31928-47-9 |