α-α-α'-α'-Tetrafluoro-p-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Bis(difluorometil)benceno, α-α-β-β-Tetrafluoro-p-xileno
B22193.03 B22193.06
B22193.03EA 35.2 EUR
B22193.03 B22193.06
α-α-α'-α'-Tetrafluoro-p-xileno ≥98%
α-α-α'-α'-Tetrafluoro-p-xileno
Purity: 98% CAS No.: 369-54-0 Molecular Formula: C8H6F4 Formula Weight: 178.13 Flash Point: 63°(145°F) Boiling Point: 83-84°/30mm MDL No.: MFCD01320708
Formula: C₈H₆F₄
MW: 178.13 g/mol
Pto. Ebullición: 83…84 °C (30 mmHg)
Densidad: 1.312
Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320708
Núm. CAS: 369-54-0