Cloroformiato de butilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 592-34-7
Molecular Formula: ClCO2CH2CH2CH2CH3
Formula Weight: 136.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Acrid
Melting Point:
Formula:
C₅H₉ClO₂ Pto. Ebullición: 141…143 °C Pto. de fusión: < –70 °C Densidad: 1,060 Pto. de inflamación: 39 °C (102 °F) |
Número MDL:
MFCD00000650 Núm. CAS: 592-34-7 EINECS: 209-750-5 UN: 2743 ADR: 6.1,II |