4-Propoxifenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22266.14
B22266.22
B22266.14EA
193
EUR
B22266.14
B22266.22
4-Propoxifenol ≥98%
4-Propoxifenol
Purity: 98%
CAS No.: 18979-50-5
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 249 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 55…58 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002335 Núm. CAS: 18979-50-5 |