5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio cloruro 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de 5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-2H-tetrazolio, INT, Cloruro de 5-fenil-3-(4-iodofenil)-2-(4-nitrofenil)-2H-tetrazolio
B22301.03
B22301.06
B22301.03EA
62.6
EUR
B22301.03
B22301.06
5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio cloruro 95%
Cloruro de 5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio
Purity: 95%
CAS No.: 146-68-9
Molecular Formula: C19H13ClIN5O2.xH2O
Formula Weight: 505.70(anhy)
Melting Point: ca 231° dec.
Beilstein Reference: 4093224
Formula:
C₁₉H₁₃ClIN₅O₂ MW: 505,7 g/mol Pto. de fusión: ∼ 231 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011961 Núm. CAS: 146-68-9 EINECS: 205-676-2 |