2-Metil-6-nitrobenzoxazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22415.06
B22415.14
B22415.06EA
88.8
EUR
B22415.06
B22415.14
2-Metil-6-nitrobenzoxazol ≥98%
2-Metil-6-nitrobenzoxazol
Purity: 98%
CAS No.: 5683-43-2
Molecular Formula: C9H8NO
Formula Weight: 146.17
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00022848
Formula:
C₈H₆N₂O₃ Pto. de fusión: 154…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022848 Núm. CAS: 5683-43-2 EINECS: 227-149-6 |