Tris(trimetilsilil)silano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22457.06
B22457.03
B22457.14
B22457.06EA
130
EUR
B22457.06
B22457.03
B22457.14
Tris(trimetilsilil)silano ≥97%
Tris(trimetilsilil)silano
Purity: 97%
CAS No.: 1873-77-4
Molecular Formula: [(CH3)3Si]3SiH
Formula Weight: 248.67
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 82-84°/12mm
Beilstein Reference: 1923953
Merck Reference: 14,9757
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00077893
Formula:
C₉H₂₈Si₄ Pto. Ebullición: 82…84 °C (12 mmHg) Densidad: 0,806 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077893 Núm. CAS: 1873-77-4 ADR: 3,III Índice Merck: 14,9757 |