ω-Cloro-2,4-difluoroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-2',4'-difluoroacetofenona, α-Cloro-2,4-difluoroacetofenona
B22487.06 B22487.14
B22487.06EA 62.2 EUR
B22487.06 B22487.14
ω-Cloro-2,4-difluoroacetofenona ≥98%
ω-Cloro-2,4-difluoroacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 51336-94-8 Molecular Formula: C8H5ClF2O Formula Weight: 190.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013252
Formula: C₈H₅ClF₂O
Pto. Ebullición: 233 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013252
Núm. CAS: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II