Hex-5-en-2-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hex-1-en-5-ona
B22505.06
B22505.14
B22505.06EA
34.8
EUR
B22505.06
B22505.14
Hex-5-en-2-ona ≥98%
Hex-5-en-2-ona
Purity: 98+%
CAS No.: 109-49-9
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Like ketone
Boiling Point: 127-128°
Beilstein Reference: 1699137
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008793
Formula:
C₆H₁₀O Pto. Ebullición: 127…128 °C Densidad: 0,847 Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008793 Núm. CAS: 109-49-9 EINECS: 203-675-1 UN: 1224 ADR: 3,III |