3-Fluoro-N-metilanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22565.09
B22565.18
B22565.09EA
105
EUR
B22565.09
B22565.18
3-Fluoro-N-metilanilina ≥97%
3-Fluoro-N-metilanilina
Purity: 97%
CAS No.: 1978-37-6
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(187°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 94°/19mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD02683095
Formula:
C₇H₈FN MW: 125,15 g/mol Pto. Ebullición: 94 °C (19 mmHg) Densidad: 1,11 Pto. de inflamación: 86 °C (187 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683095 Núm. CAS: 1978-37-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |