2-Amino-5-iodopirimidina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B22705.14
B22705.03
B22705.06
B22705.14EA
349
EUR
B22705.14
B22705.03
B22705.06
2-Amino-5-iodopirimidina 97%
2-Amino-5-iodopirimidina
Purity: 97%
CAS No.: 1445-39-2
Molecular Formula: C4H4IN3
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 217-220°
MDL No.: MFCD01075666
Formula:
C₄H₄IN₃ MW: 221 g/mol Pto. de fusión: 217…220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075666 Núm. CAS: 1445-39-2 |