Cloruro de N,N,N-trimetilanilinio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de feniltrimetilamonio
B22851.22
B22851.36
B22851.22EA
37.7
EUR
B22851.22
B22851.36
Cloruro de N,N,N-trimetilanilinio ≥98%
Cloruro de N,N,N-trimetilanilinio
Purity: 98+%
CAS No.: 138-24-9
Molecular Formula: C6H5N(CH3)3Cl
Formula Weight: 171.67
Melting Point: ca 236° subl.
Beilstein Reference: 3572527
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011790
Formula:
C₉H₁₄ClN Pto. de fusión: ∼ 236 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011790 Núm. CAS: 138-24-9 EINECS: 205-319-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |