Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
CyDTA monohidrato, CDTA monohidrato, Titriplex® IV, Ácido trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético monohidrato
B22928.14
B22928.22
B22928.14EA
64.2
EUR
B22928.14
B22928.22
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato 98%
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato
Purity: 98%
CAS No.: 125572-95-4
Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O
Formula Weight: 364.35 (346.34anhy)
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2226756
Formula:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O MW: 364.35 g/mol Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066429 Núm. CAS: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |