terc-Butil etil éter ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Ethoxy-2-methylpropane
B22945.06
B22945.14
B22945.22
B22945.06EA
91.5
EUR
B22945.06
B22945.14
B22945.22
terc-Butil etil éter ≥99%
terc-Butil etil éter
Purity: 99%
CAS No.: 637-92-3
Molecular Formula: (CH3)3COCH2CH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3750
Melting Point: -94°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1731469
Merck Reference: 14,3774
UN No.: 1179
MDL No.: MFCD00009225
Formula:
C₆H₁₄O MW: 102.18 g/mol Pto. Ebullición: 72…73 °C Pto. de fusión: –94 °C Densidad: 0.750 Pto. de inflamación: –19 °C (–2 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009225 Núm. CAS: 637-92-3 EINECS: 211-309-7 UN: 1179 ADR: 3 II Índice Merck: 13,03809 |