4-(Trifluorometil)piridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22951.03
B22951.06
B22951.03EA
68.9
EUR
B22951.03
B22951.06
4-(Trifluorometil)piridina ≥97%
4-(Trifluorometil)piridina
Purity: 97%
CAS No.: 3796-24-5
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4147
Boiling Point: 107-110°
Beilstein Reference: 1364589
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00153289
Formula:
C₆H₄F₃N MW: 147.1 g/mol Pto. Ebullición: 107…110 °C Densidad: 1.270 Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153289 Núm. CAS: 3796-24-5 ADR: 3 II |