p-Toluonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Metilbenzonitrilo, 4-Metilbenzonitrilo
B23029.0B B23029.18 B23029.30
B23029.0BEA 386 EUR
B23029.0B B23029.18 B23029.30
p-Toluonitrilo ≥98%
p-Toluonitrilo
Purity: 98+% CAS No.: 104-85-8 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 507386 Merck Reference: 14,9538 MDL No.: MFCD00001827
Formula: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C
Pto. de fusión: 26…29 °C
Densidad: 0,981
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001827
Núm. CAS: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Índice Merck: 14,9538