p-Toluato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl-4-methylbenzoate, p-Toluic acid methyl ester, 4-Toluic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate
B23111.22
B23111.36
B23111.22EA
40.3
EUR
B23111.22
B23111.36
p-Toluato de metilo ≥99%
p-Toluato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 99-75-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 89°(192°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 221-224°
Beilstein Reference: 1100609
MDL No.: MFCD00008441
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Pto. Ebullición: 221…224 °C Pto. de fusión: 32…35 °C Densidad: 1,060 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008441 Núm. CAS: 99-75-2 EINECS: 202-784-1 |