2-(Aminometil)piridina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Picolamina, (2-Piridilmetil)amina, 2-Piridilmetilamina
B23208.06
B23208.14
B23208.22
B23208.06EA
31
EUR
B23208.06
B23208.14
B23208.22
2-(Aminometil)piridina ≥99%
2-(Aminometil)piridina
Purity: 99%
CAS No.: 3731-51-9
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5450
Odour: Amine-like
pH: 11-12
Melting Point: -20°
Boiling Point: 202-204°
Beilstein Reference: 108054
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006360
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Pto. Ebullición: 202…204 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1,049 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006360 Núm. CAS: 3731-51-9 EINECS: 223-090-5 ADR: 8,II |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)