Ácido fluoreno-9-carboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
9H-Fluorene-9-carboxylic acid
B23224.06
B23224.14
B23224.22
B23224.06EA
41.5
EUR
B23224.06
B23224.14
B23224.22
Ácido fluoreno-9-carboxílico ≥97%
Ácido fluoreno-9-carboxílico
Purity: 97%
CAS No.: 1989-33-9
Molecular Formula: C14H10O2
Formula Weight: 210.23
Flash Point: 230°(446°F)
Melting Point: 226-232°
Beilstein Reference: 1911728
MDL No.: MFCD00001136
Formula:
C₁₄H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 226…232 °C Densidad: 1,333 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 230 °C (446 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001136 Núm. CAS: 1989-33-9 EINECS: 217-866-2 |