N-Isopropilbencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Benzylisopropylamine
B23243.22
B23243.36
B23243.22EA
61.7
EUR
B23243.22
B23243.36
N-Isopropilbencilamina 97%
N-Isopropilbencilamina
Purity: 97%
CAS No.: 102-97-6
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.24
Flash Point: 87°(190°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 199-201°
MDL No.: MFCD00008863
Formula:
C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃) Pto. Ebullición: 199…201 °C Pto. de fusión: ∼ 0 °C Densidad: 0,910 Pto. de inflamación: 87 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008863 Núm. CAS: 102-97-6 EINECS: 203-067-6 UN: 2735 ADR: 8,III |