Bromuro de 3-bromopropilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromopropilamina, bromhidrato
B23254.14
B23254.22
B23254.14EA
54.1
EUR
B23254.14
B23254.22
Bromuro de 3-bromopropilamonio 98%
Bromuro de 3-bromopropilamonio
Purity: 98%
CAS No.: 5003-71-4
Molecular Formula: Br(CH2)3NH2.HBr
Formula Weight: 218.93
Melting Point: 172-174°
Beilstein Reference: 3906418
Formula:
BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br Pto. de fusión: 172…174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012912 Núm. CAS: 5003-71-4 EINECS: 225-675-0 |