2-Amino-6-metoxibenzotiazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
B23380.09 B23380.18
B23380.09EA 39.6 EUR
B23380.09 B23380.18
2-Amino-6-metoxibenzotiazol 98%
2-Amino-6-metoxibenzotiazol
Purity: 98% CAS No.: 1747-60-0 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Odour: Odourless Melting Point: 161-164° MDL No.: MFCD00005787
Formula: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Pto. Ebullición: 348 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 161…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005787
Núm. CAS: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0