2-Amino-6-metilbenzotiazol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B23422.14 B23422.22
B23422.14EA 36.4 EUR
B23422.14 B23422.22
2-Amino-6-metilbenzotiazol 99%
2-Amino-6-methylbenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 2536-91-6 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 139-142° MDL No.: MFCD00005789
Formula: C₈H₈N₂S
MW: 164,23 g/mol
Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 139…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005789
Núm. CAS: 2536-91-6
EINECS: 219-801-3