α-α-α-Trifluoro-o-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
B23453.03 B23453.06
B23453.03EA 45.1 EUR
B23453.03 B23453.06
α-α-α-Trifluoro-o-xileno ≥97%
α-α-α-Trifluoro-o-xileno
Purity: 97% CAS No.: 13630-19-8 Molecular Formula: C8H7F3 Formula Weight: 160.14 Refractive Index: 1.4350 Boiling Point: 125-126° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00153204
Formula: C₈H₇F₃
MW: 160.14 g/mol
Pto. Ebullición: 125…126 °C
Densidad: 1.174
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153204
Núm. CAS: 13630-19-8
ADR: 3 III