3-Bromofurano ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con carbonato de calcio 0,5 %
Stabilized with 0.5% calcium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 22037-28-1
Molecular Formula: C4H3BrO
Formula Weight: 146.98
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 105337
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005347
Formula:
C₄H₃BrO Pto. Ebullición: 102…104 °C Densidad: 1,635 Pto. de inflamación: 3 °C (37 °F) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00005347 Núm. CAS: 22037-28-1 EINECS: 244-744-6 UN: 1993 ADR: 3,II |