Butil vinil éter ≥98% estabilizado

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: n-Butyl vinyl ether

Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio 100 ppm

B23673.AE B23673.AP
B23673.AEEA 29.4 EUR
B23673.AE B23673.AP
Butil vinil éter ≥98% estabilizado
Butil vinil éter

Stabilized with 0.01% KOH


Purity: 98% CAS No.: 111-34-2 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.4010 Melting Point: -113° Boiling Point: 92-94° Beilstein Reference: 1560217 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00009454

Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 92…94 °C
Pto. de fusión: –113 °C
Densidad: 0,778
Pto. de inflamación: –12 °C (10 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009454
Núm. CAS: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
UN: 3271
ADR: 3,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR