2-Metilfurano ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol 150-400 ppm
B23692.AK
B23692.AU
B23692.AKEA
48.5
EUR
B23692.AK
B23692.AU
2-Metilfurano ≥98% estabilizado
2-Metilfurano
Stabilized
Purity: 98+%
CAS No.: 534-22-5
Molecular Formula: C5H6O
Formula Weight: 82.10
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: -89°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 103733
UN No.: 2301
MDL No.: MFCD00003248
Formula:
C₅H₆O Pto. Ebullición: 63…65 °C Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 0,910 Pto. de inflamación: –30 °C (–22 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003248 Núm. CAS: 534-22-5 EINECS: 208-594-5 UN: 2301 ADR: 3,II |