4-(Trifluorometoxi)-o-toluidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Metil-4-(trifluorometoxi)anilina, 4-(Trifluorometoxi)-2-toluidina
B23706.03 B23706.06
B23706.03EA 33 EUR
B23706.03 B23706.06
4-(Trifluorometoxi)-o-toluidina ≥97%
4-(Trifluorometoxi)-o-toluidina
Purity: 97+% CAS No.: 86256-59-9 Molecular Formula: C8H8F3NO Formula Weight: 191.15 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01631541
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631541
Núm. CAS: 86256-59-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III