N,N'-Difenil-p-fenilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
B23713.06
B23713.14
B23713.22
B23713.06EA
36.1
EUR
B23713.06
B23713.14
B23713.22
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina 97%
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina
Purity: 97%
CAS No.: 74-31-7
Molecular Formula: C18H16N2
Formula Weight: 260.34
Melting Point: 146-153°
Boiling Point: 220-225°/1mm
Merck Reference: 14,3329
MDL No.: MFCD00003015
Formula:
C₁₈H₁₆N₂ Pto. Ebullición: 220…225 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 146…153 °C Densidad: 1,28 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003015 Núm. CAS: 74-31-7 EINECS: 200-806-4 Índice Merck: 14,3329 |