1-Adamantanmetanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23831.06
B23831.14
B23831.06EA
62.1
EUR
B23831.06
B23831.14
1-Adamantanmetanol ≥98%
1-Adamantanmetanol
Purity: 98%
CAS No.: 770-71-8
Molecular Formula: C11H18O
Formula Weight: 166.26
Melting Point: 115-118°
Beilstein Reference: 1853339
Formula:
C₁₁H₁₈O Pto. Ebullición: 253 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 115…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074751 Núm. CAS: 770-71-8 EINECS: 212-225-3 |