N-Fenil-p-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23867.22
B23867.0B
B23867.30
B23867.22EA
52.4
EUR
B23867.22
B23867.0B
B23867.30
N-Fenil-p-fenilendiamina 98%
N-Fenil-p-fenilendiamina
Purity: 98%
CAS No.: 101-54-2
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Flash Point: 193°(379°F)
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 354°
Beilstein Reference: 908935
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007850
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ Pto. Ebullición: 354 °C Pto. de fusión: 72…76 °C Densidad: 1,09 Pto. de inflamación: 193 °C (379 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007850 Núm. CAS: 101-54-2 EINECS: 202-951-9 ADR: 9,III |