1-(Bromometil)-2,4-bis(trifluorometil)benceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
B23910.03
B23910.06
B23910.03EA
53.8
EUR
B23910.03
B23910.06
1-(Bromometil)-2,4-bis(trifluorometil)benceno ≥97%
1-(Bromometil)-2,4-bis(trifluorometil)benceno
Purity: 97%
CAS No.: 140690-56-8
Molecular Formula: C9H5BrF6
Formula Weight: 307.04
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4511
Boiling Point: 112°/0.2mm
Beilstein Reference: 7995492
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010306
Formula:
C₉H₅BrF₆ Pto. Ebullición: 112 °C (0,2 mmHg) Densidad: 1,637 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010306 Núm. CAS: 140690-56-8 UN: 3265 ADR: 8,II |