Benciltributilamonio bromuro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23941.14
B23941.18
B23941.30
B23941.14EA
40
EUR
B23941.14
B23941.18
B23941.30
Benciltributilamonio bromuro ≥99%
Benciltributilamonio bromuro
Purity: 99%
CAS No.: 25316-59-0
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3N(CH2C6H5)Br
Formula Weight: 356.40
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 3776294
Formula:
C₁₉H₃₄BrN Pto. de fusión: ∼ 175 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011848 Núm. CAS: 25316-59-0 EINECS: 246-819-9 |