4-Cloro-N-metilanilina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B23962.03 B23962.06
B23962.03EA 29.8 EUR
B23962.03 B23962.06
4-Cloro-N-metilanilina 95%
4-Cloro-N-metilanilina
Purity: 95% CAS No.: 932-96-7 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5840 Boiling Point: 238-240° Beilstein Reference: 2205846 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000614
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Pto. Ebullición: 238…240 °C
Densidad: 1,169
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000614
Núm. CAS: 932-96-7
EINECS: 213-262-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III