N,N-Dimetiletilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23992.AE
B23992.AP
B23992.AEEA
41
EUR
B23992.AE
B23992.AP
N,N-Dimetiletilamina 99%
N,N-Dimetiletilamina
Purity: 99%
CAS No.: 598-56-1
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -36°(-33°F)
Refractive Index: 1.3730
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -140°
Boiling Point: 36-37°
Beilstein Reference: 1696893
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00009039
Formula:
C₄H₁₁N Pto. Ebullición: 36…37 °C Pto. de fusión: –140 °C Densidad: 0,675 Pto. de inflamación: –36 °C (–33 °F) |
Número MDL:
MFCD00009039 Núm. CAS: 598-56-1 EINECS: 209-940-8 ADR: 3,II |