Cloruro de isovalerilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24002.14
B24002.22
B24002.36
B24002.14EA
28.4
EUR
B24002.14
B24002.22
B24002.36
Cloruro de isovalerilo ≥98%
Cloruro de isovalerilo
Purity: 98%
CAS No.: 108-12-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2COCl
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 741910
Merck Reference: 14,5232
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000738
Formula:
C₅H₉ClO Pto. Ebullición: 115…117 °C Densidad: 0,989 Pto. de inflamación: 27 °C (80 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000738 Núm. CAS: 108-12-3 EINECS: 203-552-0 UN: 2920 ADR: 8,II Índice Merck: 14,5232 |