Hidrogenoadipato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Adipato de monoetilo, Monoetilo adipato, Etilo adipato
B24006.06 B24006.14
B24006.06EA 31.5 EUR
B24006.06 B24006.14
Hidrogenoadipato de etilo ≥98%
Hidrogenoadipato de etilo
Purity: 98% CAS No.: 626-86-8 Molecular Formula: HO2C(CH2)4CO2CH2CH3 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4390 Melting Point: 28-29° Boiling Point: 179-181° dec. MDL No.: MFCD00004419
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Pto. Ebullición: 179…181 °C (desc.)
Pto. de fusión: 28…29 °C
Densidad: 0.980
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004419
Núm. CAS: 626-86-8
EINECS: 210-966-7