Etilurea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24040.22
B24040.36
B24040.14
B24040.22EA
153
EUR
B24040.22
B24040.36
B24040.14
Etilurea ≥98%
Etilurea
Purity: 98%
CAS No.: 625-52-5
Molecular Formula: CH3CH2NHCONH2
Formula Weight: 88.11
Melting Point: 88-94°
Beilstein Reference: 1740512
Formula:
C₃H₈N₂O Pto. Ebullición: 258 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 88…94 °C Densidad: 1,213 g/cm³ (18 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007953 Núm. CAS: 625-52-5 EINECS: 210-898-8 |